Learn More
2-acétylpyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11966281 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11966281 500 g Flacon en verre 500g
10408630 25 g Flacon en verre 25g
10346260 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11966281 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 102685000
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 1122-62-9 | C7H7NO | 121.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1122-62-9
Formule moléculaire C7H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 121.14
Clé InChI AJKVQEKCUACUMD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-acetylpyridine, 1-pyridin-2-yl ethanone, methyl 2-pyridyl ketone, 2-acetopyridine, 2-pyridyl methyl ketone, acetylpyridine, ethanone, 1-2-pyridinyl, ketone, methyl 2-pyridyl, 1-pyridin-2-yl ethan-1-one, 1-2-pyridinyl ethanone
CID PubChem 14286
Nom IUPAC 1-pyridine-2-ylethanone
SMILES CC(=O)C1=CC=CC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Acetylpyridine
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 8.0°C to 10.0°C
Couleur Incolore à marron
Densité 1.0800g/mL
Point d’ébullition 188.0°C to 189.0°C
Point d’éclair 76°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C5H4NCOCH3
Indice de réfraction 1.5200 to 1.5220
Quantité 500 g
Gravité spécifique 1.08
Informations sur la solubilité Solubility in water: 200g/L (20°C). Other solubilities: miscible with ethanol
Poids de la formule 121.14
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Acetylpyridine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.