Learn More
2-acétylpyridine, TRC
Code produit 30309512
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30309512 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30309512 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA18759525G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Acetylpyridine
CAS 1122-62-9
Formule moléculaire C7 H7 N O
Quantité 25 g
Synonyme 2-Acetylpyridine, Ethanone, 1-(2-pyridinyl)- (9CI, ACI), 1-(2-Pyridinyl)ethanone (ACI), Ketone, methyl 2-pyridyl (8CI), 1-(2-Pyridyl)-1-ethanone, 1-(2-Pyridyl)ethanone, 1-(Pyridin-2-yl)ethan-1-one, 1-(Pyridin-2-yl)ethanone, 2-Acetylpyridine, 2-Pyridyl methyl ketone, Methyl 2-pyridinyl ketone, Methyl 2-pyridyl ketone, NSC 15043, Pyridin-2-yl methyl ketone, α-Acetylpyridine
Formule InChI InChI=1S/C7H7NO/c1-6(9)7-4-2-3-5-8-7/h2-5H,1H3
SMILES CC(=O)c1ccccn1
Nom IUPAC 1-pyridin-2-yléthansuppe
Poids moléculaire (g/mol) 121.14
Poids de la formule 121.0528