Learn More
2-acétylpyrrole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10311614 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10311614 25 g Flacon en verre 25g
10063210 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10311614 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 252490250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1072-83-9 | C6H7NO | 109.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1072-83-9
Formule moléculaire C6H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 109.13
Numéro MDL MFCD00005220
Clé InChI IGJQUJNPMOYEJY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-acetylpyrrole, 1-1h-pyrrol-2-yl ethanone, 1-1h-pyrrol-2-yl ethan-1-one, 2-acetyl pyrrole, 2-pyrrolylethanone, 2-acetyl-1h-pyrrole, methyl pyrrol-2-yl ketone, ethanone, 1-1h-pyrrol-2-yl, 2-pyrrolyl methyl ketone, ketone, methyl pyrrol-2-yl
CID PubChem 14079
ChEBI CHEBI:59981
Nom IUPAC 1-(1H-pyrrol-2-yl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC=CN1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Acetylpyrrole
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 88°C to 91°C
Couleur Blanc à beige
Point d’ébullition 220°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Beilstein 21, 271
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents,soluble in ethanol and ether (20°C),soluble in alcohol and propylene glycol
Poids de la formule 109.13
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Acetylpyrrole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.