Learn More
2-Acétylthiazole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10720951 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
5 g
missing translation for 'unitSize':
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité missing translation for 'unitSize'
10720951 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10720951 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 265410050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
CAS: 24295-03-2 | C5H5NOS | 127.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Acetylthiazole
CAS 24295-03-2
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc à jaune
Densité 1.2200g/mL
Point d’ébullition 74.0°C (11.0 mmHg)
Point d’éclair 78°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C5H5NOS
Indice de réfraction 1.5470 to 1.5490
Numéro MDL MFCD00005324
Quantité 5 g
Beilstein 27, 2617
Gravité spécifique 1.22
Synonyme 2-acetylthiazole, 1-1,3-thiazol-2-yl ethan-1-one, ethanone, 1-2-thiazolyl, 1-1,3-thiazol-2-yl ethanone, 2-acetyl thiazole, 1-2-thiazolyl ethanone, ketone, methyl 2-thiazolyl, 2-acetylthiazol, 2-acetyl-1,3-thiazole, 1-thiazol-2-yl-ethanone
Clé InChI MOMFXATYAINJML-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)C1=NC=CS1
Nom IUPAC 1-(1,3-thiazol-2-yl)éthanone
Poids moléculaire (g/mol) 127.17
CID PubChem 520108
Poids de la formule 127.17
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre ou cristaux
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Acetylthiazole
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Hazard Statement
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.