Learn More
2-Acétylthiazole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11413624
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11413624 5 g 5g
11403624 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11413624 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11266.06
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 24295-03-2 | C5H5NOS | 127.161 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24295-03-2
Formule moléculaire C5H5NOS
Poids moléculaire (g/mol) 127.161
Numéro MDL MFCD00005324
Clé InChI MOMFXATYAINJML-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-acetylthiazole, 1-1,3-thiazol-2-yl ethan-1-one, ethanone, 1-2-thiazolyl, 1-1,3-thiazol-2-yl ethanone, 2-acetyl thiazole, 1-2-thiazolyl ethanone, ketone, methyl 2-thiazolyl, 2-acetylthiazol, 2-acetyl-1,3-thiazole, 1-thiazol-2-yl-ethanone
CID PubChem 520108
Nom IUPAC 1-(1,3-thiazol-2-yl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=NC=CS1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Acetylthiazole
Densité 1.227
Point d’ébullition 89°C to 91°C (12 mmHg)
Point d’éclair 78°C (172°F)
Odeur Characteristic
Indice de réfraction 1.548
Quantité 5 g
Beilstein 109803
Poids de la formule 127.17
Pourcentage de pureté 99%