Learn More
2-acétylthiophène, 99%
Code produit 11464364
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11464364 2500 g 2500g
11444364 100 g 100g
11454364 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11464364 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13062.0E
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS : 88-15-3 | C6H6OS | 126,173 g/mol
Le 2-acétylthiophène est utilisé comme intermédiaire dans la fabrication de médicaments tels que l’iodide de thiamium, le suprofan, la pastronine, le ténonitrozole, le nomiroténe, etc.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Applications
Le 2-acétylthiophène est utilisé comme intermédiaire dans la fabrication de médicaments tels que l’iodure de Tiamonium, le suprofane, le stetronine, le Tenonitrozole, le namirotene, etc.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Il est sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 88-15-3
Formule moléculaire C6H6OS
Poids moléculaire (g/mol) 126.173
Numéro MDL MFCD00005442
Clé InChI WYJOVVXUZNRJQY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-acetylthiophene, 1-2-thienyl ethanone, 1-thiophen-2-yl-ethanone, methyl 2-thienyl ketone, 2-acetothienone, 2-acetothiophene, ethanone, 1-2-thienyl, 2-acetyl thiophene, ketone, methyl 2-thienyl, 2-thienyl methyl ketone
CID PubChem 6920
Nom IUPAC 1-thiophén-2-yléthanone
SMILES CC(=O)C1=CC=CS1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Acetylthiophene
Point de fusion 10°C to 12°C
Densité 1.168
Point d’ébullition 213°C to 214°C
Point d’éclair 91°C (195°F)
Odeur Slightly Sweetish
Indice de réfraction 1.566
Quantité 2500 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 107910
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 126.18
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement