Learn More
2-acétylthiophène, TRC
Code produit 30312013
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30312013 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30312013 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA18881525G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Acetylthiophene
CAS 88-15-3
Formule moléculaire C6 H6 O S
Quantité 25 g
Synonyme Ethanone, 1-(2-thienyl)- (9CI, ACI), 1-(2-Thienyl)ethanone (ACI), Ketone, methyl 2-thienyl (8CI), 1-(2-Thienyl)-1-ethanone, 1-(Thiophen-2-yl)ethan-1-one, 1-(Thiophen-2-yl)ethanone, 1-(Thiophene-2-yl)ethanone, 2-(Acetyl)thiofuran, 2-Acetaldehyde thiophene, 2-Acetothienone, 2-Acetothiophene, 2-Acetylthiophene, 2-Thienyl methyl ketone, Methyl 2-thienyl ketone, NSC 2345, Thiophen-2-yl methyl ketone, α-Acetylthiophene
Formule InChI InChI=1S/C6H6OS/c1-5(7)6-3-2-4-8-6/h2-4H,1H3
SMILES CC(=O)c1cccs1
Nom IUPAC 1-thiophène-2-léthiophène
Poids moléculaire (g/mol) 126.18
Poids de la formule 126.0139