Learn More
Acide 2-acrylamido-2-méthylpropanesulfonique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11483168
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11483168 250 g 250g
11474040 50 g 50g
11473168 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11483168 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18924.30
 Article restreint
Expédition estimée: 18-11-2026
Ajouter au panier
Edge
CAS: 15214-89-8 | C7H13NO4S | 207.24 g/mol
2-Acrylamide-2-methylpropanesulfonic acid has good complexion, adsorption, biological activity, surface activity, hydrolysis stability and thermal stability. It can be used in oil chemical, water treatment, synthetic fiber, printing and dyeing, plastics, water absorbing coatings, paper, bio-medical, magnetic materials and cosmetics industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 2-acrylamide-2-méthylpropanesulfonique a une bonne complexation, une bonne adsorption, une bonne activité biologique, une bonne activité de surface, une bonne stabilité d’hydrolyse et une bonne stabilité thermique. Il peut être utilisé dans les industries pétrolières et chimiques, du traitement de l’eau, de la fibre synthétique, de l’impression et de la teinture, des plastiques, des revêtements absorbant l’eau, du papier, des matériaux bio-médicaux, magnétiques et cosmétiques.
Solubilité
Très soluble dans l’eau (1×106 mg/l à 25°C).
Remarques
Hygroscopique. Conserver à l’écart des agents oxydants et des bases. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15214-89-8
Formule moléculaire C7H13NO4S
Poids moléculaire (g/mol) 207.24
Numéro MDL MFCD00007522
Clé InChI XHZPRMZZQOIPDS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-acrylamido-2-methylpropanesulfonic acid, 2-acrylamido-2-methyl-1-propanesulfonic acid, 2-acrylamide-2-methylpropanesulfonic acid, 1-propanesulfonic acid, 2-methyl-2-1-oxo-2-propenyl amino, polyacrylamidomethylpropane sulfonic acid, unii-490hqe5ki5, 2-acrylamido-2-methylpropanesulfonate, 2-acrylamido-2-methylpropanesulphonic acid, 2-acrylamido-2-methylpropane sulfonic acid, 2-acrylamido-2-methylpropane-1-sulfonic acid
CID PubChem 65360
Nom IUPAC Acide 2-méthyl-2-(prop-2-énoylamino)propane-1-sulfonique
SMILES CC(C)(CS(O)(=O)=O)NC(=O)C=C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Acrylamido-2-methylpropanesulfonic acid
Point de fusion ∼195°C (decomposition)
Densité 1.1
Quantité 250 g
Numéro UN UN2585
Beilstein 1946464
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Highly soluble in water (1×106mg/L at 25°C ).
Poids de la formule 207.25
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Acrylamido-2-methylpropanesulfonic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Acrylamido-2-methylpropanesulfonic acid