Learn More
Bromure de 2-adamantylzinc, 0,5 M en THF, conditionné sous Argon dans des flacons ChemSeal™ refermables, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15435385
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Conditionnement:
Flacons Chemseal™
Conditionnement:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15435385 50 mL Flacons Chemseal™ 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15435385 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H58595.AD
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Bromure de 2-adamantylzinc utilisé comme intermédiaire pour les produits pharmaceutiques.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’air, stocker à l’abri de l’air. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Adamantylzinc bromide
CAS 171860-65-4
Couleur Noir à jaune
Densité 1.018 g/mL
Conditionnement Flacons Chemseal™
Formule moléculaire C10H15BrZn
Numéro MDL MFCD01311401
Quantité 50 mL
Numéro UN UN3399
Sensibilité Air sensitive; May form a precipitate
Synonyme 2-adamantylzinc bromide solution, adamantan-2-yl bromo zinc, adamantan-2-ide,bromozinc 1+, 2-adamantylzinc bromide,0.5m solution i, 2-adamantylzinc bromide solution, 0.5 m in thf, 2-adamantylzinc bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, bromo 1r,3r,5r,7r-adamantan-2-yl zinc, 2-adamantylzinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Clé InChI UKVCFEOZGIQMNI-UHFFFAOYSA-M
SMILES C1C2CC3CC1CC(C2)[CH-]3.[Zn+]Br
Nom IUPAC adamantan-2-ide ; bromozinc(1+)
Poids moléculaire (g/mol) 280.514
CID PubChem 4145216
Poids de la formule 280.51
Forme physique Liquide