Learn More
2-allyl-3-hydroxybenzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10558283
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10558283 1 g 1g
10362333 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10558283 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur BTB09979DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 79950-42-8
Formule moléculaire C10H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 162.19
Numéro MDL MFCD00100646
Clé InChI QVHRAGBOMUXWRI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-allyl-3-hydroxybenzaldehyde, 3-hydroxy-2-prop-2-en-1-yl benzaldehyde, 2-allyl-3hydroxybenzaldehyde, 2-allyl-3-hydroxy-benzaldehyde, 3-hydroxy-2-allyl benzaldehyde, 3-oxidanyl-2-prop-2-enyl-benzaldehyde, 3-hydroxy-2-prop-2-en-1-ylbenzaldehyde, benzaldehyde, 3-hydroxy-2-2-propenyl, benzaldehyde,3-hydroxy-2-2-propen-1-yl, 2-allyl-3-hydroxybenzaldehyde, containing 200ppm mehq
CID PubChem 2775156
Nom IUPAC 3-hydroxy-2-(prop-2-en-1-yl)benzaldehyde
SMILES OC1=CC=CC(C=O)=C1CC=C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Allyl-3-hydroxybenzaldehyde
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 162.19
Pourcentage de pureté 97%