Learn More
2-Allyl-N-Fmoc-L-glycine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15478727
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15478727 5 g 5g
15488727 250 mg 250mg
15468727 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15478727 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52177.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 146549-21-5 | C20H19NO4 | 337.375 g/mol
2-Allyl-N-Fmoc-L-glycine is potentially useful for solid phase peptide synthesis techniques. 2-Allyl-N-Fmoc-L-glycine compound could be useful as an unusual amino acid analog to aid in the deconvolution of protein structure and function. Reagent in the synthesis of a Dicarba-Analog of Octreotide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2-Allyl-N-Fmoc-L-glycine est potentiellement utile pour les techniques de synthèse des peptides en phase solide. Le composé 2-Allyl-N-Fmoc-L-glycine peut être utile comme analogue d’acides aminés inhabituels pour faciliter la déconvolution de la structure et de la fonction des protéines. Réactif dans la synthèse d’un analogue dicarba de l’octréotide.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Conserver à 4°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 146549-21-5
Formule moléculaire C20H19NO4
Poids moléculaire (g/mol) 337.375
Numéro MDL MFCD01311749
Clé InChI YVBLQCANYSFEBN-SFHVURJKSA-N
Synonyme fmoc-l-allylglycine, fmoc-gly allyl-oh, fmoc-l-allyglycine, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino pent-4-enoic acid, fmoc-allyl-gly-oh, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino pent-4-enoic acid, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino pent-4-enoic acid, 4-pentenoic acid, 2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-, 2s, s-n-fmoc-allyl-glycine, s-n-fmoc-allylglycine
CID PubChem 2734457
Nom IUPAC Acide (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylméthoxycarbonylamino)-pent-4-énoïque
SMILES C=CCC(C(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Allyl-N-Fmoc-L-glycine
Quantité 5 g
Beilstein 5884047
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 337.37
Pourcentage de pureté 95%