Learn More
2-Allyloxybenzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Allyloxybenzaldehyde |
| Densité | 1.079 |
| Point d’ébullition | 129°C to 132°C (10 mmHg) |
| Point d’éclair | >110°C (230°F) |
| Indice de réfraction | 1.55 |
| Quantité | 25 g |
| Sensibilité | Air Sensitive |
| Poids de la formule | 162.19 |
| Pourcentage de pureté | 97% |