Learn More
2-Allylphénol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11449642
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11449642 500 g 500g
11439642 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11449642 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10755.36
 Article restreint
Expédition estimée: 16-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 1745-81-9 | C9H10O | 134.178 g/mol
2-Allylphenol is an protected intermediate in the synthesis of metabolites of Diclofenac (D436450), a nonsteroidal anti-inflammatory compound an decycloxygenase (COX) inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-allylphénol est un intermédiaire protégé dans la synthèse des métabolites du Diclofenac (D436450), un composé anti-inflammatoire non stéroïdien et un inhibiteur de la décycloxygénase (COX).
Solubilité
Soluble dans l’eau (7 g/l).
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants et les bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1745-81-9
Formule moléculaire C9H10O
Poids moléculaire (g/mol) 134.178
Numéro MDL MFCD00002250
Clé InChI QIRNGVVZBINFMX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-allylphenol, o-allylphenol, phenol, o-allyl, phenol, 2-2-propenyl, phenol, 2-propenyl, 2-prop-2-en-1-yl phenol, 2-2-propenyl phenol, 2-allyl-phenol, unii-o04f145zjz, 2-prop-2-en-1-ylphenol
CID PubChem 15624
ChEBI CHEBI:39826
Nom IUPAC 2-prop-2-énylphénol
SMILES C=CCC1=CC=CC=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Allylphenol
Point de fusion -6°C
Densité 1.024
Point d’ébullition 220°C to 222°C
Point d’éclair 88°C (190°F)
Odeur Phenol-like
Indice de réfraction 1.545
Quantité 500 g
Numéro UN UN2922
Beilstein 742121
Informations sur la solubilité Soluble in water(7g/L).
Poids de la formule 134.18
Pourcentage de pureté ≥98%