Learn More
2-Allylphénol, TRC
Code produit 30323602
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30323602 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30323602 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA5722051G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Allylphenol
CAS 1745-81-9
Formule moléculaire C9H10O
Quantité 1 g
Synonyme NSC 1538, Yinguo, o-(2-Propenyl)phenol, o-Allylphenol, 2-(2-Propenyl)phenol, o-Allylphenol
Formule InChI InChI=1S/C9H10O/c1-2-5-8-6-3-4-7-9(8)10/h2-4,6-7,10H,1,5H2
SMILES Oc1ccccc1CC=C
Nom IUPAC 2-prop-2-énylphénol
Poids moléculaire (g/mol) 134.18
Poids de la formule 134.0732