Learn More
Chlorhydrate de 2-amidinopyridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11474353
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11474353 1 g 1g
11484353 5 g 5g
11494353 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11474353 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10942.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 51285-26-8 | C6H8ClN3 | 157.601 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51285-26-8
Formule moléculaire C6H8ClN3
Poids moléculaire (g/mol) 157.601
Numéro MDL MFCD00052271
Clé InChI GMHCEDDZKAYPLB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme picolinimidamide hydrochloride, pyridine-2-carboximidamide hydrochloride, 2-amidinopyridine hydrochloride, pyridine-2-carboxamidine hydrochloride, picolinamidine hydrochloride, picolinamidine hcl, picolinimidamide hcl, pyridine-2-carboximidamide, hcl, 2-amidinopyridine, 2-amidinopyridinium chloride
CID PubChem 12403615
Nom IUPAC pyridine-2-carboximidamide ; chlorhydrate
SMILES C1=CC=NC(=C1)C(=N)N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amidinopyridine hydrochloride
Point de fusion 148°C to 152°C
Quantité 1 g
Beilstein 3562671
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 157.6
Pourcentage de pureté 97%