Learn More
Chlorhydrate de 2-amidinopyridine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 13555010 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
Conditionnement:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
13555010 5 g 5g
13565010 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13555010 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 448610050
 Article restreint
Expédition estimée: 30-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 51285-26-8 | Molecular Formula: C6H7N3·ClH | Molecular Weight: 157.6 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51285-26-8
Formule moléculaire C6H7N3·ClH
Poids moléculaire (g/mol) 157.6
Clé InChI GMHCEDDZKAYPLB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme picolinimidamide hydrochloride, pyridine-2-carboximidamide hydrochloride, 2-amidinopyridine hydrochloride, pyridine-2-carboxamidine hydrochloride, picolinamidine hydrochloride, picolinamidine hcl, picolinimidamide hcl, pyridine-2-carboximidamide, hcl, 2-amidinopyridine, 2-amidinopyridinium chloride
CID PubChem 12403615
Nom IUPAC pyridine-2-carboximidamide ; chlorhydrate
SMILES C1=CC=NC(=C1)C(=N)N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amidinopyridine Hydrochloride
Point de fusion 146.0°C to 148.0°C
Plage de pourcentage du dosage 96.0 to max. 104% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 157.6
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Amidinopyridine hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.