Learn More
2-Amino-1,3-propanediol, 98%
Artikelnummer. 11378155
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité Packungsgröße
11378155 25 g 25g
11358155 1 g 1g
11368155 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11378155 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L08426.14
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS : 534-03-2 | C3H9NO2 | 91,11 g/mole
Le 2-amino-1,3-propanediol est utilisé comme intermédiaire dans plusieurs applications chimiques et également utile pour le sérinol et certains de ses dérivés.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Applications
2-amino-1,3-propanédiol est utilisé comme intermédiaire dans plusieurs applications chimiques et également utile pour le sérinol et certains de ses dérivés.
Solubilité
Soluble dans l’eau et l’alcool.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides et bases forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 534-03-2
Formule moléculaire C3H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 91.11
Numéro MDL MFCD00051487
Clé InChI KJJPLEZQSCZCKE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-1,3-propanediol, serinol, 1,3-propanediol, 2-amino, 2-amino-1,3-propandiol, 2-aminopropan-1,3-diol, unii-ic94l30j8m, 2-amino-1,3-dihydroxypropane, 2-amino-1,3-propanediol serinol, dl-serinol, sel
CID PubChem 68294
Nom IUPAC 2-aminopropane-1,3-diol
SMILES NC(CO)CO
Spezifikation
Nom chimique ou matériau 2-Amino-1,3-propanediol
Point de fusion 52°C to 56°C
Point d’ébullition 128°C (0.8 mmHg)
Quantité 25 g
Numéro UN UN3259
Beilstein 635683
Sensibilité Air sensitive; Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water and alcohol.
Poids de la formule 91.11
Pourcentage de pureté 98%
RUO– À des fins de recherche uniquement
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.