Learn More
2-Amino-1,3-propanediol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 13408548 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
13408548 25 g Flacon en verre 25g
10508322 1 g Flacon en verre 1g
10229093 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 13408548 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 401030250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 534-03-2 | C3H9NO2 | 91.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 534-03-2
Formule moléculaire C3H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 91.11
Numéro MDL MFCD00051487
Clé InChI KJJPLEZQSCZCKE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-1,3-propanediol, serinol, 1,3-propanediol, 2-amino, 2-amino-1,3-propandiol, 2-aminopropan-1,3-diol, unii-ic94l30j8m, 2-amino-1,3-dihydroxypropane, 2-amino-1,3-propanediol serinol, dl-serinol, sel
CID PubChem 68294
Nom IUPAC 2-aminopropane-1,3-diol
SMILES NC(CO)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-1, 3-propanediol
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 52.0°C to 56.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 115.0°C to 116.0°C
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire NH2CH(CH2OH)2
Quantité 25 g
Numéro UN 3259
Poids de la formule 91.11
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline légèrement adhérente.
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Amino-1,3-propanediol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.