Learn More
2-Amino-1-cyclopentène-1-carbonitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
2-Amino-1-cyclopentene-1-carbonitrile s an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 2-amino-1-cyclopentène-1-carbonitrile est une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec la chaleur et les agents oxydants.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Amino-1-cyclopentene-1-carbonitrile |
| Point de fusion | 147°C to 148°C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | UN3439 |
| Beilstein | 742061 |
| Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
| Poids de la formule | 108.14 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
| Forme physique | Solide |