Learn More
2-Amino-1-cyclopentène-1-carbonitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15442709
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15442709 100 g 100g
15432709 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15442709 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H66219.22
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2941-23-3 | C6H8N2 | 108.144 g/mol
2-Amino-1-cyclopentene-1-carbonitrile s an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-amino-1-cyclopentène-1-carbonitrile est une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec la chaleur et les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2941-23-3
Formule moléculaire C6H8N2
Poids moléculaire (g/mol) 108.144
Numéro MDL MFCD00517551
Clé InChI NSMYBPIHVACKQG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-1-cyclopentene-1-carbonitrile, 2-aminocyclopent-1-enecarbonitrile, 2-aminocyclopent-1-ene-1-carbonitrile, 1-amino-2-cyano-1-cyclopentene, 1-cyclopentene-1-carbonitrile, 2-amino, unii-u54887v9pj, 2-amino-cyclopent-1-enecarbonitrile, 1-amino-2-cyanocyclopent-1-ene, 1-amino-2-cyano-1,2-cyclopentene, 1-cyclopentene-1-carbonitrile, 2-amino-6ci,7ci,8ci,9ci
CID PubChem 287275
Nom IUPAC 2-aminocyclopentène-1-carbonitrile
SMILES C1CC(=C(C1)N)C#N
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Amino-1-cyclopentene-1-carbonitrile
Point de fusion 147°C to 148°C
Couleur Blanc
Quantité 100 g
Numéro UN UN3439
Beilstein 742061
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 108.14
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide