Learn More
2-Amino-1-cyclopentène-1-carbonitrile, TRC
Code produit 30132934
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30132934 10 g 10g
30009469 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30132934 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA60408010G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2941-23-3
Formule moléculaire C6H8N2
Poids moléculaire (g/mol) 108.14
Synonyme 1-Amino-2-cyano-1,2-cyclopentene, 1-Amino-2-cyano-1-cyclopentene, 1-Amino-2-cyanocyclopentene, 2-Amino-1-cyano-1-cyclopentene, 2-Amino-1-cyclopentene-1-carbonitrile, 2-Aminocyclopent-1-enecarbonitrile, 2-Cyanocyclopenten-1-ylamine, NSC 146852
Nom IUPAC 2-aminocyclopentène-1-carbonitrile
SMILES NC1=C(CCC1)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-1-cyclopentene-1-carbonitrile
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C6H8N2/c7-4-5-2-1-3-6(5)8/h1-3,8H2
Poids de la formule 108.0687