Learn More
2-Amino-1-methyl-1,5-dihydro-4H-imidazol-4-one, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31095713
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31095713 500 g
31093485 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 31095713 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD122372500g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-1-methyl-1,5-dihydro-4H-imidazol-4-one
CAS 60-27-5
Formule moléculaire C4H7N3O
Numéro MDL MFCD00059730
Quantité 500 g
SMILES NC(N(C1)C)=NC1=O
Poids moléculaire (g/mol) 113.12
Pourcentage de pureté 98%