Learn More
2-amino-1-méthylbenzimidazole, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10318910 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
2.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10318910 2.5 g Flacon en verre 2.50g
10147713 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10318910 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 276300025
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1622-57-7 | C8H9N3 | 147.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1622-57-7
Formule moléculaire C8H9N3
Poids moléculaire (g/mol) 147.18
Numéro MDL MFCD00142855
Clé InChI XDFZKQJLNGNJAN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-1-methylbenzimidazole, 1-methyl-1h-benzimidazol-2-amine, 1-methyl-1h-benzo d imidazol-2-amine, 1-methyl-2-aminobenzimidazole, 1h-benzimidazol-2-amine, 1-methyl, 1-methyl-1h-1,3-benzodiazol-2-amine, ccris 4355, 2-amino-1-methyl-benzimidazole, 1h-benzimidazol-2-amine,1-methyl, 1-methyl-1h-benzoimidazol-2-ylamine
CID PubChem 74187
Nom IUPAC 1-méthylbenzimidazol-2-amine
SMILES CN1C(N)=NC2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-1-methylbenzimidazole
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 203°C to 206°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 2.5 g
Poids de la formule 147.18
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline fine