Learn More
2-Amino-1-méthylimidazo[4,5-f]quinoléine, TRC
Code produit 30312205
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30312205 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30312205 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA61680025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-1-methylimidazo[4,5-F]quinoline
CAS 102408-25-3
Formule moléculaire C11 H10 N4
Quantité 25 mg
Synonyme 1H-Imidazo[4,5-f]quinolin-2-amine, 1-methyl-, 1-Methyl-1H-imidazo[4,5-f]quinolin-2-amine, 2-Amino-1-methylimidazo[4,5-f]quinoline
Formule InChI InChI=1S/C11H10N4/c1-15-10-7-3-2-6-13-8(7)4-5-9(10)14-11(15)12/h2-6H,1H3,(H2,12,14)
SMILES Cn1c(N)nc2ccc3ncccc3c12
Nom IUPAC 1-méthylimidazo[4,5-f]quinélin-2-amine
Poids moléculaire (g/mol) 198.22
Poids de la formule 198.0905