Learn More
Acide 2-aminé-1-naphtalènesulfonique, TRC
Code produit 30134956
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
100 g
250 g
Conditionnement:
100g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30134956 250 g 250g
30132538 100 g 100g
17938334 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30134956 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA618330250G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 81-16-3
Formule moléculaire C10 H9 N O3 S
Poids moléculaire (g/mol) 223.25
Synonyme Tobias Acid, 2-Naphthylamine-1-sulfonic Acid, 1-Sulfo-2-naphthylamine
Nom IUPAC Acide 2-aminonaphtalène-1-sulfonique
SMILES Nc1ccc2ccccc2c1S(=O)(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-1-naphthalenesulfonic Acid
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 250 g
Formule InChI InChI=1S/C10H9NO3S/c11-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(9)15(12,13)14/h1-6H,11H2,(H,12,13,14)
Poids de la formule 223.0303
Pourcentage de pureté >95%