Learn More
(±)-2-Amino-1-phényléthanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10436953 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10436953 10 g Flacon en verre 10g
10302583 50 g Flacon en verre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10436953 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 104320100
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 7568-93-6 | C8H11NO | 137.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7568-93-6
Formule moléculaire C8H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 137.18
Numéro MDL MFCD00008137
Clé InChI ULSIYEODSMZIPX-UHFFFAOYNA-N
Synonyme phenylethanolamine, 2-hydroxy-2-phenylethylamine, phenethanolamine, beta-hydroxyphenethylamine, 2-phenyl-2-hydroxyethylamine, bisnorephedrine, beta-phenethanolamine, alpha-aminomethyl benzyl alcohol, 2-amino-1-phenylethan-1-ol, 2-amino-1-phenyl-1-ethanol
CID PubChem 1000
ChEBI CHEBI:16343
Nom IUPAC 2-amino-1-phenylethan-1-ol
SMILES NCC(O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (±)-2-Amino-1-phenylethanol
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 56.0°C to 60.0°C
Couleur Jaune
Point d’ébullition 160.0°C (17.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2NCH2CH(C6H5)OH
Indice de réfraction 1.5580 to 1.5600
Quantité 10 g
Merck Index 15, 7399
Poids de la formule 137.18
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide visqueux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (#1)-2-Amino-1-phenylethanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.