Learn More
2-Amino-1-phenylethanol, MedChemExpress
Code produit 16431959
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16431959 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16431959 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY59132
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
MedChemExpress 2-Amino-1-phenylethanol is an analogue of noradrenaline.
2-Amino-1-phenylethanol is an analogue of noradrenaline.
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-1-phenylethanol
Forme physique Solid or Liquid
CAS 7568-93-6
Couleur Jaune
Quantité 1 g
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C8H11NO
À utiliser avec (application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (728.97 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES OC(CN)C1=CC=CC=C1
Poids moléculaire (g/mol) 137.18
Poids de la formule 137.18
Pourcentage de pureté 95.37%
Qualité Research