Learn More
(+/-)-2-Amino-1-propanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11322236
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11322236 5 g -
11332236 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11322236 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L03608.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 6168-72-5 | C3H9NO | 75.11 g/mol
DL-Alaninol has been used in the synthesis of N6-α-(I-hydroxypropyl) lysine, diastereomers of DL-β-amino alcohols, enantiopure and racemic samples of 2-methyl-N-tosylaziridine, (±)-3-(5-dimethylcarbamoyl-pent-1-enyl)-N-(2-hydroxy-1-methyl-ethyl)benzamide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le DL-Alaninol a été utilisé dans la synthèse de la lysine N6-α-(I-hydroxypropyl), des diastéréomères de DL-β-amino-alcools, des échantillons énantiopurs et racémiques de 2-méthyl-N-tosylaziridine, (±)-3-(5-diméthylcarbamoyl-pent-1-ényl)-N-(2-hydroxy-1-méthyl-éthyl)benzamide.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique et sensible à l’air. Stocker sous un gaz inerte. Conserver à l’écart des agents oxydants, de l’air, de l’eau et de l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6168-72-5
Formule moléculaire C3H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 75.11
Numéro MDL MFCD00008085
Clé InChI BKMMTJMQCTUHRP-UHFFFAOYNA-N
Synonyme dl-alaninol, 2-aminopropanol, 2-amino-1-propanol, dl-2-amino-1-propanol, 1-propanol, 2-amino, 1-hydroxy-2-aminopropane, 2-amino-2-methylethanol, alaninol, propanol, 2-amino, 1-methyl-2-hydroxyethylamine
CID PubChem 5126
Nom IUPAC 2-aminopropan-1-ol
SMILES CC(N)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau (+/-)-2-Amino-1-propanol
Point de fusion 8°C
Densité 0.965
Point d’ébullition 174°C to 176°C
Point d’éclair 83°C (181°F)
Indice de réfraction 1.4495
Quantité 5 g
Numéro UN UN2735
Beilstein 1209234
Sensibilité Air sensitive; Hygroscopic
Informations sur la solubilité Fully miscible in water.
Poids de la formule 75.11
Pourcentage de pureté 98%