Learn More
(+/-)-2-Amino-1-propanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
DL-Alaninol has been used in the synthesis of N6-α-(I-hydroxypropyl) lysine, diastereomers of DL-β-amino alcohols, enantiopure and racemic samples of 2-methyl-N-tosylaziridine, (±)-3-(5-dimethylcarbamoyl-pent-1-enyl)-N-(2-hydroxy-1-methyl-ethyl)benzamide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le DL-Alaninol a été utilisé dans la synthèse de la lysine N6-α-(I-hydroxypropyl), des diastéréomères de DL-β-amino-alcools, des échantillons énantiopurs et racémiques de 2-méthyl-N-tosylaziridine, (±)-3-(5-diméthylcarbamoyl-pent-1-ényl)-N-(2-hydroxy-1-méthyl-éthyl)benzamide.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique et sensible à l’air. Stocker sous un gaz inerte. Conserver à l’écart des agents oxydants, de l’air, de l’eau et de l’humidité.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (+/-)-2-Amino-1-propanol |
| Point de fusion | 8°C |
| Densité | 0.965 |
| Point d’ébullition | 174°C to 176°C |
| Point d’éclair | 83°C (181°F) |
| Indice de réfraction | 1.4495 |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | UN2735 |
| Beilstein | 1209234 |
| Sensibilité | Air sensitive; Hygroscopic |
| Afficher plus |