Learn More
2-Amino-2-[2-(4-hexylphényl)éthyl]-1,3-propanediol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Amino-2-(4-hexylphenethyl)propane-1,3-diol |
| CAS | 1201794-93-5 |
| Formule moléculaire | C17 H29 N O2 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | 2-Amino-2-[2-(4-hexylphenyl)ethyl]-1,3-propanediol, 2-Amino-2-(4-hexylphenethyl)propane-1,3-diol, Fingolimod hexyl homolog, Fingolimod Impurity 20 |
| Formule InChI | InChI=1S/C17H29NO2/c1-2-3-4-5-6-15-7-9-16(10-8-15)11-12-17(18,13-19)14-20/h7-10,19-20H,2-6,11-14,18H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCc1ccc(CCC(N)(CO)CO)cc1 |
| Nom IUPAC | 2-amino-2-[2-(4-hexylphényl)éthyl]propane-1,3-diol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 279.42 |
| Poids de la formule | 279.2198 |