Learn More
2-amino-2’,5-dichlorobenzophénone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11454040
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11454040 5 g 5g
11404267 10 g 10g
11414267 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11454040 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20360.06
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 2958-36-3 | C13H9Cl2NO | 266.121 g/mol
2-Amino-2',5-dichlorobenzophenone is used to produce lorazepam a drug of the benzodiazepine group, used especially to treat anxiety.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2-amino-2′,5-dichlorobenzophénone est utilisée dans la fabrication du lorazépam, un médicament du groupe des benzodiazépines utilisé principalement dans le traitement de l’anxiété.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2958-36-3
Formule moléculaire C13H9Cl2NO
Poids moléculaire (g/mol) 266.121
Numéro MDL MFCD00007840
Clé InChI KWZYIAJRFJVQDO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-2',5-dichlorobenzophenone, 2-amino-5-chlorophenyl 2-chlorophenyl methanone, 4-chloro-2-2-chlorobenzoyl aniline, methanone, 2-amino-5-chlorophenyl 2-chlorophenyl, unii-g806veo3ke, 2-amino-5-chloro-2'-chlorobenzophenone, 2-amino-5-chlorophenyl-2-chlorophenyl methanone, g806veo3ke, benzophenone, 2-amino-2',5-dichloro, 2-amino-5,2'-dichlorobenzophenone
CID PubChem 18069
Nom IUPAC (2-Amino-5-chlorophényl)-(2-chlorophényl)méthanone
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)C2=C(C=CC(=C2)Cl)N)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-2',5-dichlorobenzophenone
Point de fusion 87°C to 89°C
Odeur Odorless
Quantité 5 g
Beilstein 652774
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 266.13
Pourcentage de pureté 99%