Learn More
2-Amino-2',5-dichlorobenzophénone, TRC
Code produit 17942315
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17942315 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17942315 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6046302.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-2',5-dichlorobenzophenone
CAS 2958-36-3
Formule moléculaire C13 H9 Cl2 N O
Quantité 2.5 g
Synonyme (2-Amino-5-chlorophenyl)(2-chlorophenyl)methanone, Lorazepam Imp. A (EP), 2-Amino-2',5-dichlorobenzophenone
Formule InChI InChI=1S/C13H9Cl2NO/c14-8-5-6-12(16)10(7-8)13(17)9-3-1-2-4-11(9)15/h1-7H,16H2
SMILES Nc1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2Cl
Nom IUPAC (2-amino-5-chlorophényl)-(2-chlorophényl)méthanone
Poids moléculaire (g/mol) 266.12
Poids de la formule 265.0061