Learn More
2-amino-2-chloro-5-nitrobenzophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15442759
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15442759 100 g 100g
15422759 5 g 5g
15432759 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15442759 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H66440.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2011-66-7 | C13H9ClN2O3 | 276.68 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2011-66-7
Formule moléculaire C13H9ClN2O3
Poids moléculaire (g/mol) 276.68
Numéro MDL MFCD00792453
Clé InChI GRDGBWVSVMLKBV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-2'-chloro-5-nitrobenzophenone, 2-amino-5-nitrophenyl 2-chlorophenyl methanone, 2-amino-5-nitro-2'-chlorobenzophenone, 2-amino-2'-chloro-5-nitro benzophenone, 2-2-chlorobenzoyl-4-nitroaniline, methanone, 2-amino-5-nitrophenyl 2-chlorophenyl, 2-amino-5-nitrophenyl-2-chlorophenyl methanone, 2-amino-5-nitro-phenyl-2-chloro-phenyl-methanone, 2-amino-5-nitro-2'-chloro benzophenone, pubchem3255
CID PubChem 74830
Nom IUPAC (2-amino-5-nitrophényl)-(2-chlorophényl)méthanone
SMILES NC1=CC=C(C=C1C(=O)C1=CC=CC=C1Cl)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Nom chimique ou matériau 2-Amino-2'-chloro-5-nitrobenzophenone
Point de fusion 119°C to 123°C
Couleur Jaune
Quantité 100 g
Beilstein 2814216
Sensibilité Air sensitive
Poids de la formule 276.68
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.