Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2-amino-2’-désoxyadénosine, 99 %
Code produit 15466289
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15466289 1 g 1g
15476289 5 g 5g
15486289 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15466289 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J64266.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 4546-70-7 | C10H14N6O3 | 266.26 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4546-70-7
Formule moléculaire C10H14N6O3
Poids moléculaire (g/mol) 266.26
Numéro MDL MFCD00047240
Clé InChI NOLHIMIFXOBLFF-DWFKHXNSNA-N
Synonyme 2-amino-2'-deoxyadenosine, 2,6-diaminopurine-2'-deoxyriboside, adenosine, 2-amino-2'-deoxy, 2,6-diaminopurinedeoxyriboside, 2,6-diaminopurine 2'-deoxyriboside, unii-4zph2f1jhr, 4zph2f1jhr, 9h-purine, 9-2-deoxy-beta-d-erythro-pentofuranosyl-2,6-diamino, 2-amino-deoxyadenosine, 2-amino-2/'-deoxyadenosine
CID PubChem 97188
Nom IUPAC (2R,3S,5R)-5-(2,6-diaminopurin-9-yl)-2-(hydroxyméthyl)oxolan-3-ol
SMILES NC1=NC(N)=C2N=CN([C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3)C2=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-2'-deoxyadenosine
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Poids de la formule 266.26
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.