Learn More
2'-Amino-2'-désoxyadénosine, TRC
Code produit 30318073
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30318073 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30318073 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA61492850MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2'-Amino-2'-deoxyadenosine
CAS 10414-81-0
Formule moléculaire C10H14N6O3
Quantité 50 mg
Synonyme 2-Amino-2-Deoxyadenosine
Formule InChI InChI=1S/C10H14N6O3/c11-5-7(18)4(1-17)19-10(5)16-3-15-6-8(12)13-2-14-9(6)16/h2-5,7,10,17-18H,1,11H2,(H2,12,13,14)/t4-,5-,7-,10-/m1/s1
SMILES N[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1n2cnc3c(N)ncnc23
Nom IUPAC 4-amino-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-ol
Poids moléculaire (g/mol) 266.26
Poids de la formule 266.1127