Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2’-Amino-’-désoxyguanosine,2’-désoxyguanosine, 98 %
Code produit 15436499
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15436499 250 mg 250mg
15426499 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15436499 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J64650.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 60966-26-9 | C10H14N6O4 | 282.26 g/mol
2‘-Amino-2‘-deoxyguanosine is a valuable probe for investigating the metal ion interactions at the active site of the group I ribozyme.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2’-amino-2’-désoxyguanosine est une sonde précieuse pour l’étude des interactions des ions métalliques sur le site actif du ribozyme du groupe I.
Remarques
Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Garder le récipient hermétiquement fermé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60966-26-9
Formule moléculaire C10H14N6O4
Poids moléculaire (g/mol) 282.26
Numéro MDL MFCD01723954
Clé InChI ROPTVRLUGSPXNH-SJLGBTOWNA-N
CID PubChem 173775
Nom IUPAC 2-amino-9-[(2R,3R,4S,5R)-3-amino-4-hydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]-3H-purin-6-one
SMILES N[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1N1C=NC2=C1N=C(N)NC2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2'-Amino-2'-deoxyguanosine
Couleur Blanc
Quantité 250 mg
Synonyme 2'-amino-2'-deoxyguanosine, guanosine, 2'-amino-2'-deoxy, 2'-deoxy-2'-aminoguanosine, 2ag, 2-amino-9-2r,3r,4s,5r-3-amino-4-hydroxy-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl-1h-purin-6-one, guanosine,2'-amino-2'-deoxy, 2'-amino-2'-deoxyguanosine,2'-nh2-dg, 2-amino-9-2r,3r,4s,5r-3-amino-4-hydroxy-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl-3h-purin-6-one, 2-amino-9-2r,3r,4s,5r-3-amino-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-1,9-dihydro-6h-purin-6-one, 2-amino-9-2r,3r,4s,5r-3-amino-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-1h-purin-6-one
Poids de la formule 282.26
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre