Learn More
2'-Amino-2'-Désoxyguanosine, TRC
Code produit 30326530
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30326530 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30326530 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA57943510MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2'-Amino-2'-Deoxyguanosine
CAS 60966-26-9
Formule moléculaire C10H14N6O4
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H14N6O4/c11-4-6(18)3(1-17)20-9(4)16-2-13-5-7(16)14-10(12)15-8(5)19/h2-4,6,9,17-18H,1,11H2,(H3,12,14,15,19)/t3-,4-,6-,9-/m1/s1
SMILES N[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1n2cnc3C(=O)NC(=N)Nc23
Nom IUPAC 9-[(2R,3R,4S,5R)-3-amino-4-hydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]-2-imino-3H-purin-6-one
Poids moléculaire (g/mol) 282.26
Poids de la formule 282.1077