Learn More
2'-Amino-2'-Désoxyguanosine, TRC
Code produit 30320971
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30320971 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30320971 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA579435100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2'-Amino-2'-Deoxyguanosine
CAS 60966-26-9
Formule moléculaire C10H14N6O4
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H14N6O4/c11-4-6(18)3(1-17)20-9(4)16-2-13-5-7(16)14-10(12)15-8(5)19/h2-4,6,9,17-18H,1,11H2,(H3,12,14,15,19)/t3-,4-,6-,9-/m1/s1
SMILES N[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1n2cnc3C(=O)NC(=N)Nc23
Nom IUPAC 9-[(2R,3R,4S,5R)-3-amino-4-hydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]-2-imino-3H-purin-6-one
Poids moléculaire (g/mol) 282.26
Poids de la formule 282.1077