Learn More
2'-Amino-2'-Désoxyguanosine, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2'-Amino-2'-Deoxyguanosine |
| CAS | 60966-26-9 |
| Formule moléculaire | C10H14N6O4 |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H14N6O4/c11-4-6(18)3(1-17)20-9(4)16-2-13-5-7(16)14-10(12)15-8(5)19/h2-4,6,9,17-18H,1,11H2,(H3,12,14,15,19)/t3-,4-,6-,9-/m1/s1 |
| SMILES | N[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1n2cnc3C(=O)NC(=N)Nc23 |
| Nom IUPAC | 9-[(2R,3R,4S,5R)-3-amino-4-hydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]-2-imino-3H-purin-6-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 282.26 |
| Poids de la formule | 282.1077 |