Learn More
2-Amino-2'-fluoro-5-bromobenzophénone, TRC
Code produit 30320473
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30320473 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30320473 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA60962510G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-2'-fluoro-5-bromobenzophenone
CAS 1479-58-9
Formule moléculaire C13 H9 Br F N O
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C13H9BrFNO/c14-8-5-6-12(16)10(7-8)13(17)9-3-1-2-4-11(9)15/h1-7H,16H2
SMILES Nc1ccc(Br)cc1C(=O)c2ccccc2F
Nom IUPAC (2-amino-5-bromophényl)-(2-fluorophényl)méthanone
Poids moléculaire (g/mol) 294.12
Poids de la formule 292.9852