Learn More
2-Amino-2'-fluorobenzophénone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Amino-2'-fluorobenzophenone |
| CAS | 1581-13-1 |
| Formule moléculaire | C13H10FNO |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | 2-Aminophenyl)(2-fluorophenyl)methanone, 2-Amino-2'-fluorobenzophenone |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H10FNO/c14-11-7-3-1-5-9(11)13(16)10-6-2-4-8-12(10)15/h1-8H,15H2 |
| SMILES | Nc1ccccc1C(=O)c2ccccc2F |
| Nom IUPAC | (2-aminophényl)-(2-fluorophényl)méthanone |
| Poids moléculaire (g/mol) | 215.22 |
| Poids de la formule | 215.0746 |