Learn More
2-Amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol 5-benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxylate, 98%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol 5-benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxylate |
| CAS | 74103-07-4 |
| Formule moléculaire | C19H24N2O6 |
| Numéro MDL | MFCD00887595 |
| Quantité | 5 g |
| SMILES | O=C(C1C2=CC=C(C(C3=CC=CC=C3)=O)N2CC1)O.OCC(CO)(N)CO |
| Poids moléculaire (g/mol) | 376.40 |
| Pourcentage de pureté | 98% |