Learn More
2-Amino-2-méthyl-1,3-propanediol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10704021 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10704021 100 g Flacon en verre 100g
10366400 500 g Flacon en verre 500g
10247063 2.5 kg Bouteille en verre 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10704021 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 104051000
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 115-69-5 | C4H11NO2 | 105.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 115-69-5
Formule moléculaire C4H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 105.14
Numéro MDL MFCD00004678
Clé InChI UXFQFBNBSPQBJW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-2-methyl-1,3-propanediol, ampd, aminoglycol, gentimon, isobutandiol-2-amine, aminomethyl propanediol, ammediol, 1,1-di hydroxymethyl ethylamine, 1,3-propanediol, 2-amino-2-methyl, 2-amino-2-methyl-1,3-propandiol
CID PubChem 1531
ChEBI CHEBI:991
Nom IUPAC 2-amino-2-méthylpropane-1,3-diol
SMILES CC(CO)(CO)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-2-methyl-1, 3-propanediol
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 108.0°C to 110.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 151.0°C (10.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HOCH2C(CH3)(NH2)CH2OH
Quantité 100 g
Beilstein 04, 303
Fieser 02,24
Merck Index 15, 445
Informations sur la solubilité Solubility in water: 2500g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Poids de la formule 105.14
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline