Learn More
2-Amino-2-méthyl-1,3-propanediol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15495409
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
250 g
Conditionnement:
100g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15495409 250 g 250g
15475409 25 g 25g
15485409 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15495409 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J63144.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Un tampon biologique utile
A useful biological buffer2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol is used to make surfactants, vulcanization accelerators and as a biological buffer. It acts as an absorbent for acidic gases and emulsifying agent for cosmetics, mineral oil, leather dressings, textile specialties and cleaning compounds. It is also used in hair sprays. It acts as a buffer for the determination of alkaline phosphatase activity and spacer in isotachophoresis of proteins. It serves as a reaction buffer for enzymes with an activity in the basic pH range such as alkaline phosphatase. Further, it is used in the preparation of 4-hydroxymethyl-4-methyl-oxazolidin-2-one.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Un tampon biologique utile2-Amino-2-méthyl-1,3-propanediol est utilisé pour fabriquer des surfactants, des accélérateurs de vulcanisation et comme tampon biologique. Il sert d’absorbant pour les gaz acides et l’émulsifiant pour les cosmétiques, l’huile minérale, le cuir, les spécialités textiles et les produits de nettoyage. Il est également utilisé dans les sprays pour les cheveux. Il sert de tampon pour la détermination de l’activité de la phosphatase alcaline et d’espaceur dans l’isotachophorèse des protéines. Il sert de tampon de réaction pour les enzymes ayant une activité dans la gamme de pH de base, comme la phosphatase alcaline. De plus, il est utilisé dans la préparation 4de -l’hydroxyméthyl-4-méthyl-oxazolidine-2-one.
Solubilité
Soluble dans l’eau et autres solvants organiques.
Remarques
Hygroscopique. Sensible à l’air et à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts, l’aluminium, le cuivre, le laiton et les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 115-69-5
Formule moléculaire C4H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 105.137
Numéro MDL MFCD00004678
Clé InChI UXFQFBNBSPQBJW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-2-methyl-1,3-propanediol, ampd, aminoglycol, gentimon, isobutandiol-2-amine, aminomethyl propanediol, ammediol, 1,1-di hydroxymethyl ethylamine, 1,3-propanediol, 2-amino-2-methyl, 2-amino-2-methyl-1,3-propandiol
CID PubChem 1531
ChEBI CHEBI:991
Nom IUPAC 2-amino-2-méthylpropane-1,3-diol
SMILES CC(CO)(CO)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol
Point de fusion 100°C to 110°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 151°C (10 mmHg)
Formule linéaire (HOCH2)2C(NH2)CH3
Quantité 250 g
Beilstein 635708
Merck Index 14,448
Informations sur la solubilité Soluble in water and other organic solvents.
Poids de la formule 105.14
Pourcentage de pureté ≥99%
Forme physique Poudre