Learn More
2-Amino-2-méthyl-1-propanol, 95 %, peut cont. ca 5 % d’eau, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11349699
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
Unit Size:
100mL
2500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11349699 100 mL 100mL
11453408 500 mL -
11463408 2500 mL 2500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11349699 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A17814.AE
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 124-68-5 | C4H11NO | 89.14 g/mol
2-Amino-2-methyl-1-propanol is used for the preparation of buffer solution and in cosmetics. It is also used in ATR-FTIR spectroscopic investigation of the carbon monoxide absorption characteristics of a series of heterocyclic diamines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-amino-2-méthyl-1-propanol est utilisé pour la préparation de la solution tampon et dans les cosmétiques. Il est également utilisé dans l’étude spectroscopique ATR-FTIR des caractéristiques d’absorption du monoxyde de carbone d’une série de diamines hétérocycliques.
Solubilité
Immiscible avec l’eau. Miscible aux alcools.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants, les acides forts, le cuivre, le laiton et l’aluminium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 124-68-5
Formule moléculaire C4H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 89.14
Numéro MDL MFCD00008051
Clé InChI CBTVGIZVANVGBH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-2-methyl-1-propanol, isobutanol-2-amine, 1-propanol, 2-amino-2-methyl, amp regular, 2-aminoisobutanol, aminomethylpropanol, 2-amino-2-methylpropanol, 2-methyl-2-aminopropanol, 2-aminodimethylethanol, hydroxy-tert-butylamine
CID PubChem 11807
Nom IUPAC 2-amino-2 -méthylpropan-1 -ol
SMILES CC(C)(N)CO
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Amino-2-methyl-1-propanol
Point de fusion 24°C to 28°C
Densité 0.934
pH 11.3
Point d’ébullition 164°C to 166°C
Point d’éclair 67°C (152°F)
Odeur Amine-like
Notes de pourcentage du dosage Peut cont. ≈5 % d’eau
Indice de réfraction 1.4455
Quantité 100 mL
Beilstein 505979
Merck Index 14,449
Informations sur la solubilité Immiscible with water. Miscible with alcohols.
Poids de la formule 89.14
Pourcentage de pureté 95%