Learn More
2-Amino-2-méthyl-1-propanol, 95 %, peut cont. ca 5 % d’eau, Thermo Scientific Chemicals
Description
2-Amino-2-methyl-1-propanol is used for the preparation of buffer solution and in cosmetics. It is also used in ATR-FTIR spectroscopic investigation of the carbon monoxide absorption characteristics of a series of heterocyclic diamines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2-amino-2-méthyl-1-propanol est utilisé pour la préparation de la solution tampon et dans les cosmétiques. Il est également utilisé dans l’étude spectroscopique ATR-FTIR des caractéristiques d’absorption du monoxyde de carbone d’une série de diamines hétérocycliques.
Solubilité
Immiscible avec l’eau. Miscible aux alcools.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants, les acides forts, le cuivre, le laiton et l’aluminium.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Amino-2-methyl-1-propanol |
| Point de fusion | 24°C to 28°C |
| Densité | 0.934 |
| pH | 11.3 |
| Point d’ébullition | 164°C to 166°C |
| Point d’éclair | 67°C (152°F) |
| Odeur | Amine-like |
| Notes de pourcentage du dosage | Peut cont. ≈5 % d’eau |
| Indice de réfraction | 1.4455 |
| Quantité | 500 mL |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- 2-Amino-2-methyl-1-propanol, 95%, may contain ca 5% water
- Attention
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-Amino-2-methyl-1-propanol