Learn More
2-Amino-2-méthyl-1-propanol, 95 %, peut cont. ca 5 % d’eau, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11463408
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
100mL
2500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11463408 2500 mL 2500mL
11349699 100 mL 100mL
11453408 500 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11463408 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17814.0F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    144.84€
    122.65€ / 2500mL
    Économisez 22.19€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 124-68-5 | C4H11NO | 89.14 g/mol
2-Amino-2-methyl-1-propanol is used for the preparation of buffer solution and in cosmetics. It is also used in ATR-FTIR spectroscopic investigation of the carbon monoxide absorption characteristics of a series of heterocyclic diamines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-amino-2-méthyl-1-propanol est utilisé pour la préparation de la solution tampon et dans les cosmétiques. Il est également utilisé dans l’étude spectroscopique ATR-FTIR des caractéristiques d’absorption du monoxyde de carbone d’une série de diamines hétérocycliques.
Solubilité
Immiscible avec l’eau. Miscible aux alcools.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants, les acides forts, le cuivre, le laiton et l’aluminium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 124-68-5
Formule moléculaire C4H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 89.14
Numéro MDL MFCD00008051
Clé InChI CBTVGIZVANVGBH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-2-methyl-1-propanol, isobutanol-2-amine, 1-propanol, 2-amino-2-methyl, amp regular, 2-aminoisobutanol, aminomethylpropanol, 2-amino-2-methylpropanol, 2-methyl-2-aminopropanol, 2-aminodimethylethanol, hydroxy-tert-butylamine
CID PubChem 11807
Nom IUPAC 2-amino-2 -méthylpropan-1 -ol
SMILES CC(C)(N)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-2-methyl-1-propanol
Point de fusion 24°C to 28°C
Densité 0.934
pH 11.3
Point d’ébullition 164°C to 166°C
Point d’éclair 67°C (152°F)
Odeur Amine-like
Notes de pourcentage du dosage Peut cont. ≈5 % d’eau
Indice de réfraction 1.4455
Quantité 2500 mL
Beilstein 505979
Merck Index 14,449
Informations sur la solubilité Immiscible with water. Miscible with alcohols.
Poids de la formule 89.14
Pourcentage de pureté 95%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Amino-2-methyl-1-propanol, 95%, may contain ca 5% water
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Amino-2-methyl-1-propanol