Learn More
2-Amino-2-méthyl-1-propanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10404025 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
1L
500mL
5L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10404025 5 L Récipient en plastique 5L
10615712 500 mL Flacon en verre 500mL
10724211 1 L Flacon en verre 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10404025 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 104060050
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 124-68-5 | C4H11NO | 89.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 124-68-5
Formule moléculaire C4H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 89.14
Numéro MDL MFCD00008051
Clé InChI CBTVGIZVANVGBH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-2-methyl-1-propanol, isobutanol-2-amine, 1-propanol, 2-amino-2-methyl, amp regular, 2-aminoisobutanol, aminomethylpropanol, 2-amino-2-methylpropanol, 2-methyl-2-aminopropanol, 2-aminodimethylethanol, hydroxy-tert-butylamine
CID PubChem 11807
Nom IUPAC 2-amino-2 -méthylpropan-1 -ol
SMILES CC(C)(N)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-2-methyl-1-propanol
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 31.0°C to 32.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.9300g/mL
Point d’ébullition 165.0°C
Point d’éclair 67°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Récipient en plastique
Formule linéaire (CH3)2C(NH2)CH2OH
Indice de réfraction 1.4470 to 1.4490
Quantité 5 L
Beilstein 04, III, 783
Fieser 01,37; 03,14; 06,20
Merck Index 15, 446
Gravité spécifique 0.93
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in alcohols
Viscosité 102 mPa.s (30°C)
Poids de la formule 89.14
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Faible fusion de solide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Amino-2-methyl-1-propano
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Amino-2-methyl-1-propanol