Learn More
2-Amino-2-méthyl-1-propanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10724211 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
1L
500mL
5L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10724211 1 L Flacon en verre 1L
10615712 500 mL Flacon en verre 500mL
10404025 5 L Récipient en plastique 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10724211 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 104060010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.60€
    68.65€ / 1L
    Économisez 10.95€
    13% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 124-68-5 | C4H11NO | 89.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 124-68-5
Formule moléculaire C4H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 89.14
Numéro MDL MFCD00008051
Clé InChI CBTVGIZVANVGBH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-2-methyl-1-propanol, isobutanol-2-amine, 1-propanol, 2-amino-2-methyl, amp regular, 2-aminoisobutanol, aminomethylpropanol, 2-amino-2-methylpropanol, 2-methyl-2-aminopropanol, 2-aminodimethylethanol, hydroxy-tert-butylamine
CID PubChem 11807
Nom IUPAC 2-amino-2 -méthylpropan-1 -ol
SMILES CC(C)(N)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-2-methyl-1-propanol
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 31.0°C to 32.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.9300g/mL
Point d’ébullition 165.0°C
Point d’éclair 67°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2C(NH2)CH2OH
Indice de réfraction 1.4470 to 1.4490
Quantité 1 L
Beilstein 04, III, 783
Fieser 01,37; 03,14; 06,20
Merck Index 15, 446
Gravité spécifique 0.93
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in alcohols
Viscosité 102 mPa.s (30°C)
Poids de la formule 89.14
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Faible fusion de solide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Amino-2-methyl-1-propanol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Amino-2-methyl-1-propanol