Learn More
2-Amino-2-methylpropane-1-sulfonic acid, TRC
Code produit 30008618
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30008618 50 mg 50mg
30006688 10 mg 10mg
30006722 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30008618 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA89869550MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 86311-35-5
Formule moléculaire C4 H11 N O3 S
Poids moléculaire (g/mol) 153.2
Nom IUPAC 2-amino-2-methylpropane-1-sulfonic acid
SMILES CC(C)(N)CS(=O)(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-2-methylpropane-1-sulfonic acid
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C4H11NO3S/c1-4(2,5)3-9(6,7)8/h3,5H2,1-2H3,(H,6,7,8)
Poids de la formule 153.046